3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111302-1G
APOSOR111302-1GEA
232
EUR
APOSOR111302-1G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₆BrClN₄O Molecular Weight: 289,516 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05974959 CAS-Nummer: 861208-22-2 |