Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111305-1G
APOSOR111305-1GEA
0
EUR
APOSOR111305-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate hydrobromide
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate hydrobromide
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂·BrH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12545991 CAS-Nummer: 2549-17-9 |