Ethyl 6-chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111307-250MG
APOSOR111307-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR111307-250MG
Ethyl 6-chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀ClN₃O₂ Molecular Weight: 239,658 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11975602 CAS-Nummer: 14714-18-2 |