2,2'-Bis(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11131-1G
APOSOR11131-1GEA
621
EUR
APOSOR11131-1G
2,2'-Bis(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
2,2'-Bis(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
Formel:
C₂₀H₁₀O₆ Molecular Weight: 346,29 g/mol Schmelzpunkt: 249…251 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191788 CAS-Nummer: 33440-64-1 |