4-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR111317-1G
APOSOR111317-1GEA 337 EUR
APOSOR111317-1G
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 150 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00604220
CAS-Nummer: 19073-14-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR