Methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate
OR111325-5G
APOSOR111325-5GEA
50.9
EUR
APOSOR111325-5G
Methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate
Methyl-3-hydroxy-4-iodobenzoate
Formel:
C₈H₇IO₃ Molecular Weight: 278,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203960 CAS-Nummer: 157942-12-6 |