Methyl 3-(benzyloxy)-4-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111328-1G
APOSOR111328-1GEA
0
EUR
APOSOR111328-1G
Methyl 3-(benzyloxy)-4-iodobenzoate
Methyl 3-(benzyloxy)-4-iodobenzoate
Formel:
C₁₅H₁₃IO₃ Molecular Weight: 368,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347040 CAS-Nummer: 877064-77-2 |