Ethyl 1-[(3-methoxythien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111355-1G
APOSOR111355-1GEA
0
EUR
APOSOR111355-1G
Ethyl 1-[(3-methoxythien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-[(3-methoxythien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃S Molecular Weight: 283,386 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29918607 CAS-Nummer: 2108826-53-3 |