4-Brom-N,N-dimethylanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11136-500G
APOSOR11136-500GEA 68.3 EUR
APOSOR11136-500G
4-Brom-N,N-dimethylanilin
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Siedepunkt: 264 °C
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000093
CAS-Nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR