2-Nitro-1-(3-nitrophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111360-1G
APOSOR111360-1GEA
0
EUR
APOSOR111360-1G
2-Nitro-1-(3-nitrophenyl)ethanol
2-Nitro-1-(3-nitrophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈N₂O₅ Molecular Weight: 212,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25960392 CAS-Nummer: 18731-45-8 |