N-Cyclopropylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111366-1G
APOSOR111366-1GEA
0
EUR
APOSOR111366-1G
N-Cyclopropylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
N-Cyclopropylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formel:
C₉H₉N₃S Molecular Weight: 191,253 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11176831 CAS-Nummer: 63893-75-4 |