4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR111378-1G
APOSOR111378-1GEA 88.6 EUR
APOSOR111378-1G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₁₃ClO₃S
Molecular Weight: 248,73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038846
CAS-Nummer: 80745-07-9