Ethyl 4-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR111387-1G
APOSOR111387-1GEA
50.9
EUR
APOSOR111387-1G
Ethyl 4-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉BrO₂S Molecular Weight: 285,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23699513 CAS-Nummer: 93103-82-3 |