2-(Chloromethyl)-6-methoxy-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111389-100MG
APOSOR111389-100MGEA
91.5
EUR
APOSOR111389-100MG
2-(Chloromethyl)-6-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-methoxy-1,3-benzoxazole
Formel:
C₉H₈ClNO₂ Molecular Weight: 197,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696616 CAS-Nummer: 944897-67-0 |