3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111401-250MG
APOSOR111401-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR111401-250MG
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 241,05 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07021511 CAS-Nummer: 886362-00-1 |