1-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111403-1G
APOSOR111403-1GEA
279
EUR
APOSOR111403-1G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
1-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,199 g/mol Schmelzpunkt: 183…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457668 CAS-Nummer: 118959-44-7 |