1-Methylindole-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
OR111404-1G
APOSOR111404-1GEA
23.2
EUR
APOSOR111404-1G
1-Methylindole-3-carbonitrile
1-Methylindole-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466602 CAS-Nummer: 24662-37-1 |