4-Chloro-2-methylsulphanyl-6-phenylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-(methylthio)-6-phenylpyrimidine
OR111410-1G
APOSOR111410-1GEA
0
EUR
APOSOR111410-1G
4-Chloro-2-methylsulphanyl-6-phenylpyrimidine
4-Chloro-2-methylsulphanyl-6-phenylpyrimidine
Formel:
C₁₁H₉ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07656565 CAS-Nummer: 91063-60-4 |