4-Chloro-2-(methylthio)-6-thien-2-ylpyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111418-1G
APOSOR111418-1GEA
0
EUR
APOSOR111418-1G
4-Chloro-2-(methylthio)-6-thien-2-ylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-2-(methylthio)-6-thien-2-ylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆ClN₃S₂ Molecular Weight: 267,758 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30718778 CAS-Nummer: 439808-45-4 |