[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)acetic acid
OR111422-1G
APOSOR111422-1GEA
336
EUR
APOSOR111422-1G
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864552 CAS-Nummer: 492445-92-8 |