Ethyl (4-amino-3,5-dibromophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111424-1G
APOSOR111424-1GEA 288 EUR
APOSOR111424-1G
Ethyl (4-amino-3,5-dibromophenyl)acetate
Ethyl (4-amino-3,5-dibromophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁Br₂NO₂
Molecular Weight: 337,01 g/mol
MDL: MFCD12547823
CAS-Nummer: 122063-99-4