(4-Amino-3,5-dibromophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111426-1G
APOSOR111426-1GEA 42.2 EUR
APOSOR111426-1G
(4-Amino-3,5-dibromophenyl)acetic acid
(4-Amino-3,5-dibromophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₇Br₂NO₂
Molecular Weight: 308.955 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20529161
CAS-Nummer: 191869-08-6