2-(Carboxymethyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Carboxy-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetic acid
OR11143-1G
APOSOR11143-1GEA
58
EUR
APOSOR11143-1G
2-(Carboxymethyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-(Carboxymethyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₉NO₄ Molecular Weight: 183,161 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044904 CAS-Nummer: 83863-74-5 |