5-Chlorbenzimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-1H-benzimidazole
OR11144-1G
APOSOR11144-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11144-1G
5-Chlorbenzimidazol
5-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152.581 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015012
CAS-Nummer: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4