Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-3-methyl-2,4-dioxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111464-1G
APOSOR111464-1GEA
451
EUR
APOSOR111464-1G
Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-3-methyl-2,4-dioxobutanoate
Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-3-methyl-2,4-dioxobutanoate
Formel:
C₁₃H₁₃ClO₄ Molecular Weight: 268,693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411133 CAS-Nummer: 169544-41-6 |