2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111474-1G
APOSOR111474-1GEA 0 EUR
APOSOR111474-1G
2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₆Cl₂N₂O
Molecular Weight: 265,095 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13238892
CAS-Nummer: 99902-93-9