7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111479-1G
APOSOR111479-1GEA
331
EUR
APOSOR111479-1G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel:
C₉H₇N₃ Molecular Weight: 157,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22553043 CAS-Nummer: 1352888-45-9 |