Ethyl [(3-formyl-1-methyl-1H-indol-2-yl)thio]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111483-1G
APOSOR111483-1GEA
0
EUR
APOSOR111483-1G
Ethyl [(3-formyl-1-methyl-1H-indol-2-yl)thio]acetate
Ethyl [(3-formyl-1-methyl-1H-indol-2-yl)thio]acetate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31380614 CAS-Nummer: 2197055-31-3 |