3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR111496-10G
OR111496-1G
OR111496-5G
APOSOR111496-10GEA
0
EUR
APOSOR111496-10G
APOSOR111496-1G
APOSOR111496-5G
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00187810 CAS-Nummer: 13788-94-8 |