2',6'-Dimethylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamid, Ethansäure(2,6-dimethylphenyl)amid
OR111521-5G
APOSOR111521-5GEA
21.9
EUR
APOSOR111521-5G
2',6'-Dimethylacetanilid
2',6'-Dimethylacetanilid
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molecular Weight: 163,22 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008675 CAS-Nummer: 2198-53-0 |