6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111524-1G
APOSOR111524-1GEA
440
EUR
APOSOR111524-1G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇ClN₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496218 CAS-Nummer: 900018-73-7 |