Methyl 3-amino-2,6-dibromo-4-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111526-1G
APOSOR111526-1GEA 339 EUR
APOSOR111526-1G
Methyl 3-amino-2,6-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl 3-amino-2,6-dibromo-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉Br₂NO₂
Molecular Weight: 322.981 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20923513
CAS-Nummer: 1352397-65-9