3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111529-1G
APOSOR111529-1GEA
24.8
EUR
APOSOR111529-1G
3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₆Cl₂N₄O Molecular Weight: 245,065 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629938 CAS-Nummer: 2244083-76-7 |