Ethyl 2-(3-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111536-1G
APOSOR111536-1GEA
226
EUR
APOSOR111536-1G
Ethyl 2-(3-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(3-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 272,256 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629941 CAS-Nummer: 2244083-82-5 |