4-Methyl-5-nitroimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Imidazole, 4-methyl-5-nitro-, 5-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-METHYL-5-NITRO-1H-IMIDAZOLE
OR111542-1G
OR111542-25G
OR111542-5G
APOSOR111542-1GEA
21.9
EUR
APOSOR111542-1G
APOSOR111542-25G
APOSOR111542-5G
4-Methyl-5-nitroimidazole
4-Methyl-5-nitroimidazole
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molecular Weight: 127.103 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01721395 CAS-Nummer: 14003-66-8 |