2,5-Dichloro-4-nitro-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111543-1G
APOSOR111543-1GEA
310
EUR
APOSOR111543-1G
2,5-Dichloro-4-nitro-1H-imidazole
2,5-Dichloro-4-nitro-1H-imidazole
Formel:
C₃HCl₂N₃O₂ Molecular Weight: 181,965 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00748952 CAS-Nummer: 15965-32-9 |