4-Nitro-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitroindan-1-one
OR111546-1G
APOSOR111546-1GEA 140 EUR
APOSOR111546-1G
4-Nitro-1-indanon
4-Nitro-1-indanon
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656901
CAS-Nummer: 24623-25-4