tert-Butyl-4-[(5-aminopyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111547-1G
APOSOR111547-1GEA 0 EUR
APOSOR111547-1G
tert-Butyl-4-[(5-aminopyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(5-aminopyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₃N₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026334
CAS-Nummer: 346665-41-6