1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111548-1G
APOSOR111548-1GEA
0
EUR
APOSOR111548-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanol
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanol
Formel:
C₁₉H₂₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089273 CAS-Nummer: 117553-23-8 |