[1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111549-1G
APOSOR111549-1GEA
323
EUR
APOSOR111549-1G
[1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-amine
[1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-amine
Formel:
C₅H₅N₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991762 CAS-Nummer: 19195-46-1 |