3-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111557-1G
APOSOR111557-1GEA
395
EUR
APOSOR111557-1G
3-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀BrNO₃ Molecular Weight: 260,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03002522 CAS-Nummer: 682804-40-6 |