3-Iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111563-250MG
APOSOR111563-250MGEA 174 EUR
APOSOR111563-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₄IN₃O₄
Molecular Weight: 333,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781727
CAS-Nummer: 885521-14-2