Benzofuran-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR111564-1G
OR111564-5G
APOSOR111564-1GEA
94.4
EUR
APOSOR111564-1G
APOSOR111564-5G
Benzofuran-5-carbonitrile
Benzofuran-5-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664402 CAS-Nummer: 79002-39-4 |