2-Methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111571-1G
APOSOR111571-1GEA
266
EUR
APOSOR111571-1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
2-Methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368659 CAS-Nummer: 90830-11-8 |