2-Oxochromane-6-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR111583-1G
APOSOR111583-1GEA
248
EUR
APOSOR111583-1G
2-Oxochromane-6-sulphonyl chloride
2-Oxochromane-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClO₄S Molecular Weight: 246,667 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054178 CAS-Nummer: 600166-90-3 |