1-(4-Chlorophenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
OR111588-1G
APOSOR111588-1GEA
493
EUR
APOSOR111588-1G
1-(4-Chlorophenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
1-(4-Chlorophenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₄N₂ Molecular Weight: 348,055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01163929 CAS-Nummer: 394664-62-1 |