1-Thien-2-ylethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
OR111590-1G
APOSOR111590-1GEA
493
EUR
APOSOR111590-1G
1-Thien-2-ylethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
1-Thien-2-ylethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Formel:
C₁₂H₉Cl₃N₂S Molecular Weight: 319,637 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01163940 CAS-Nummer: 194923-67-6 |