2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR111591-1G
APOSOR111591-1GEA
310
EUR
APOSOR111591-1G
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 255,068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09945508 CAS-Nummer: 1016843-27-8 |