Ethyl 5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111595-1G
APOSOR111595-1GEA
198
EUR
APOSOR111595-1G
Ethyl 5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁BrO₃ Molecular Weight: 283,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03965818 CAS-Nummer: 150612-59-2 |