5-Bromo-3-methyl-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-3-methylbenzofuran
OR111596-1G
APOSOR111596-1GEA
190
EUR
APOSOR111596-1G
5-Bromo-3-methyl-1-benzofuran
5-Bromo-3-methyl-1-benzofuran
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09836519 CAS-Nummer: 33118-85-3 |